Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
L10891.06
L10891.03
L10891.14
L10891.06EA
90.8
EUR
L10891.06
L10891.03
L10891.14
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle ≥98%
Isocyanate de 3-chloro-4-fluorophényle
Purity: 98%
CAS No.: 50529-33-4
Molecular Formula: C7H3ClFNO
Formula Weight: 171.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 44°/17mm
Beilstein Reference: 973324
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037037
Formule:
C₇H₃ClFNO Point d'ébullition: 44 °C (17 mmHg) Densité: 1.377 Point d'éclair: 87 °C (188 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00037037 Numéro CAS: 50529-33-4 ADR: 6.1,II |