Imprimer
Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
L10802.03 L10802.06
L10802.03EA 28.8 EUR
L10802.03 L10802.06
Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle ≥99%
Isocyanate de 3-chloro-2-méthylphényle
Purity: 99% CAS No.: 40397-90-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 2691111 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037036
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (9 mmHg)
Densité: 1.247
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00037036
Numéro CAS: 40397-90-8
ADR: 6.1 II