Isocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L10470.03
L10470.06
L10470.03EA
25.6
EUR
L10470.03
L10470.06
Isocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle ≥98%
Isocyanate de 4-chloro-2-méthylphényle
Purity: 98%
CAS No.: 37408-18-7
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₈H₆ClNO MW: 167.59 g/mol Point d'ébullition: 103 °C (13 mmHg) Point de fusion: 36…40 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00019914 Numéro CAS: 37408-18-7 ONU: 2811 ADR: 6.1 II |