Isocyanate de 4-butylphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L09957.06
L09957.14
L09957.03
L09957.06EA
79.4
EUR
L09957.06
L09957.14
L09957.03
Isocyanate de 4-butylphényle ≥98%
Isocyanate de 4-butylphényle
Purity: 98%
CAS No.: 69342-47-8
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 107-108°/3mm
Beilstein Reference: 390859
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013882
Formule:
C₁₁H₁₃NO MW: 175.23 g/mol Point d'ébullition: 107…108 °C (3 mmHg) Densité: 0.992 Point d'éclair: 108 °C (226 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013882 Numéro CAS: 69342-47-8 ADR: 6.1 III |