Imprimer
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenethyl alcohol
L06158.09 L06158.18
L06158.09EA 47.4 EUR
L06158.09 L06158.18
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Méthoxyphényl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 702-23-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 334-336° Beilstein Reference: 2043563 MDL No.: MFCD00002900
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Point d'ébullition: 334…336 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002900
Numéro CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6