Imprimer
Décyltrichlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L05912.09 L05912.18
L05912.09EA 46.1 EUR
L05912.09 L05912.18
Décyltrichlorosilane ≥97%
Décyltrichlorosilane
Purity: 97% CAS No.: 13829-21-5 Molecular Formula: C10H21Cl3Si Formula Weight: 275.72 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 133-137°/5mm Beilstein Reference: 1749722 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00013600
Formule: C₁₀H₂₁Cl₃Si
Point d'ébullition: 133…137 °C (5 mmHg)
Densité: 1.049
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013600
Numéro CAS: 13829-21-5
EINECS: 237-540-3
ONU: 2987
ADR: 8,II