Imprimer
2-(4-Fluorophényl)ethanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06 L05618.14
L05618.06EA 48.9 EUR
L05618.06 L05618.14
2-(4-Fluorophényl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophényl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 7589-27-7 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5065 Boiling Point: 118°/20mm Beilstein Reference: 2354310 MDL No.: MFCD00002898
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 118 °C (20 mmHg)
Densité: 1.121
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002898
Numéro CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5