Acide (2-hydroxyphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L03897.06
L03897.14
L03897.06EA
68
EUR
L03897.06
L03897.14
Acide (2-hydroxyphénoxy)acétique ≥98%
Acide (2-hydroxyphénoxy)acétique
Purity: 98+%
CAS No.: 6324-11-4
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1948566
Formule:
(C₆H₄OH)OCH₂COOH MW: 168.15 g/mol Point de fusion: 125…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015454 Numéro CAS: 6324-11-4 EINECS: 228-684-8 |