Imprimer
Phényltriméthylsilane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L02876.06 L02876.14
L02876.06EA 34 EUR
L02876.06 L02876.14
Phényltriméthylsilane ≥99%
Phényltriméthylsilane
Purity: 99% CAS No.: 768-32-1 Molecular Formula: C9H14Si Formula Weight: 150.30 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 1855012 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008271
Formule: C₉H₁₄Si
Point d'ébullition: 169…170 °C
Densité: 0.871
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008271
Numéro CAS: 768-32-1
EINECS: 212-192-5
ADR: 3,III