N-(Bromométhyl)phtalimide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L02818.09
L02818.18
L02818.09EA
57.5
EUR
L02818.09
L02818.18
N-(Bromométhyl)phtalimide 95%
N-(Bromométhyl)phtalimide
Purity: 95%
CAS No.: 5332-26-3
Molecular Formula: C9H6BrNO2
Formula Weight: 240.07
Odour: Odourless
Melting Point: 144-150°
Beilstein Reference: 140943
MDL No.: MFCD00005897
Formule:
C₉H₆BrNO₂ Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa) Point de fusion: 144…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005897 Numéro CAS: 5332-26-3 EINECS: 226-239-2 |