Imprimer
Acide (2-chlorophénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-CPA
L00926.14 L00926.22
L00926.14EA 75.4 EUR
L00926.14 L00926.22
Acide (2-chlorophénoxy)acétique ≥98%
Acide (2-chlorophénoxy)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 614-61-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1103151
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186.59 g/mol
Point d'ébullition: 308
Point de fusion: 147…152 °C
Densité: 1.509 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004298
Numéro CAS: 614-61-9
EINECS: 210-388-5