o-Toluate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
L00598.14
L00598.22
L00598.14EA
42.5
EUR
L00598.14
L00598.22
o-Toluate d'éthyle ≥98%
o-Toluate d'éthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 87-24-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5070
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2042517
MDL No.: MFCD00009112
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 Point d'ébullition: 227 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1.033 Point d'éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009112 Numéro CAS: 87-24-1 EINECS: 201-734-6 |