Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50564.03 H50564.06
H50564.03EA 54.2 EUR
H50564.03 H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylène
Purity: 97% CAS No.: 99725-44-7 Molecular Formula: C8H8BrF Formula Weight: 203.06 Boiling Point: 95°/22mm MDL No.: MFCD01320701
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (22 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320701
Numéro CAS: 99725-44-7