Imprimer
2-Chlorothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50155.03 H50155.06
H50155.03EA 22.8 EUR
H50155.03 H50155.06
2-Chlorothiazole ≥97%
2-Chlorothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3034-52-4 Molecular Formula: C3H2ClNS Formula Weight: 119.57 MDL No.: MFCD00210701
Formule: C₃H₂ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210701
Numéro CAS: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9