Imprimer
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06 H32763.14
H32763.06EA 28.3 EUR
H32763.06 H32763.14
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique ≥98%
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 10236-60-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD01861393
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861393
Numéro CAS: 10236-60-9