Imprimer
4-Bromo-o-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06 H32307.14
H32307.06EA 82 EUR
H32307.06 H32307.14
4-Bromo-o-crésol ≥97%
4-Bromo-o-crésol
Purity: 97% CAS No.: 2362-12-1 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00055435
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055435
Numéro CAS: 2362-12-1