Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
28.5
EUR
H32122.03
H32122.06
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique ≥98%
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Formule:
C₇H₆ClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788554 Numéro CAS: 79944-64-2 |