Acide 4-fluorophtalique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H31597.03
H31597.09
H31597.03EA
36.5
EUR
H31597.03
H31597.09
Acide 4-fluorophtalique ≥98%
Acide 4-fluorophtalique
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Formule:
C₈H₅FO₄ Point de fusion: 154…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06208213 Numéro CAS: 320-97-8 |