Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27651.06
H27651.14
H27651.06EA
94.8
EUR
H27651.06
H27651.14
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-09-0
Molecular Formula: C6H11ClN2
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00074843
Formule:
C₆H₁₁ClN₂ Point de fusion: 77…80 °C Densité: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 186 °C (367 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074843 Numéro CAS: 65039-09-0 |