Imprimer
4-Bromo-o-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
H26929.22 H26929.14 H26929.06
H26929.22EA 517 EUR
H26929.22 H26929.14 H26929.06
4-Bromo-o-phénylènediamine 97%
4-Bromo-o-phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 1575-37-7 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Melting Point: 64-66° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02660622
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04 g/mol
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660622
Numéro CAS: 1575-37-7
ONU: 2811
ADR: 6.1 III