Imprimer
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H25822.06 H25822.03
H25822.06EA 339 EUR
H25822.06 H25822.03
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 175205-82-0 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 29°(84°F) Melting Point: 37-39° Boiling Point: 76°/8mm MDL No.: MFCD00153084
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 37…39 °C
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153084
Numéro CAS: 175205-82-0
ONU: 2926
ADR: 4.1 III