Imprimer
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H25749.03 H25749.06
H25749.03EA 129 EUR
H25749.03 H25749.06
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 189278-27-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 78-79°/14mm MDL No.: MFCD00153087
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153087
Numéro CAS: 189278-27-1