2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H25748.03
H25748.06
H25748.03EA
125
EUR
H25748.03
H25748.06
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formule:
C₆H₃BrF₃N MW: 226 g/mol Point d'ébullition: 84…85 °C (14 mmHg) Densité: 1.83 Point d'éclair: 73 °C (164 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153085 Numéro CAS: 175205-81-9 |