Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25071.06 B25071.14
B25071.06EA 67.5 EUR
B25071.06 B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 94569-84-3 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 87°(190°F) Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00142872
Formule: C₇H₄BrFO
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: 87 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142872
Numéro CAS: 94569-84-3