3,4-Diméthoxybenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Veratrylamine
B25033.06
B25033.14
B25033.22
B25033.06EA
66.6
EUR
B25033.06
B25033.14
B25033.22
3,4-Diméthoxybenzylamine 97%
3,4-Diméthoxybenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 5763-61-1
Molecular Formula: C9H13NO2
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 281…284 °C Densité: 1.109 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008116 Numéro CAS: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 ADR: 8,III |