Phénylpropiolate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
B24587.06
B24587.14
B24587.22
B24587.06EA
67.6
EUR
B24587.06
B24587.14
B24587.22
Phénylpropiolate de méthyle ≥97%
Phénylpropiolate de méthyle
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 g/mol Point d'ébullition: 109…110 °C (2 mmHg) Point de fusion: 26 Densité: 1.083 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041685 Numéro CAS: 4891-38-7 |