Imprimer
Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzyltriphenylphosphonium bromide
B24567.09 B24567.18
B24567.09EA 27.1 EUR
B24567.09 B24567.18
Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (benzyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 1449-46-3 Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 433.34 Melting Point: 293-298° Beilstein Reference: 3599867 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00031707
Formule: C₂₅H₂₂BrP
MW: 433.33 g/mol
Point de fusion: 293…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031707
Numéro CAS: 1449-46-3
EINECS: 215-908-4
ONU: 3464
ADR: 6.1 II