Imprimer
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
B24509.22 B24509.36
B24509.22EA 43.7 EUR
B24509.22 B24509.36
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol ≥97%
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 115-70-8 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 152-153°/10mm Merck Reference: 14,439 MDL No.: MFCD00004680
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119.16 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 39
Densité: 1.099
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004680
Numéro CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 12,00459