1,4-Diméthylpipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
sym-Dimethylpiperazine
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
32.1
EUR
B24419.14
B24419.22
1,4-Diméthylpipérazine ≥98%
1,4-Diméthylpipérazine
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 131…132 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 0.844 Point d'éclair: 21 °C (69 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006156 Numéro CAS: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 ADR: 3,II |