6-Méthyluracile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Methyluracil, 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
B24191.0EEA
363
EUR
B24191.0E
B24191.22
B24191.36
6-Méthyluracile ≥97%
6-Méthyluracile
Purity: 97%
CAS No.: 626-48-2
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 317-320°
Beilstein Reference: 115647
Merck Reference: 14,6133
MDL No.: MFCD00006028
Formule:
C₅H₆N₂O₂ Point d'ébullition: 358 °C (1013 hPa) Point de fusion: 317…320 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006028 Numéro CAS: 626-48-2 EINECS: 210-949-4 Merck Index: 14,6133 |