Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24143.06 B24143.14
B24143.06EA 52.2 EUR
B24143.06 B24143.14
3-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
3-(Trifluorométhyl)benzylamine
Purity: 97% CAS No.: 2740-83-2 Molecular Formula: C8H8F3N Formula Weight: 175.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 93-97°/28mm Beilstein Reference: 1102465 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008117
Formule: C₈H₈F₃N
Point d'ébullition: 93…97 °C (28 mmHg)
Densité: 1.222
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008117
Numéro CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
ADR: 8,III