N,N-Diméthyléthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
DMEA
B23992.AE
B23992.AP
B23992.AEEA
40.7
EUR
B23992.AE
B23992.AP
N,N-Diméthyléthylamine 99%
N,N-Diméthyléthylamine
Purity: 99%
CAS No.: 598-56-1
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -36°(-33°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -140°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1696893
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009039
Formule:
C₄H₁₁N MW: 73.14 g/mol Point d'ébullition: 36…37 °C Point de fusion: –140 °C Densité: 0.675 Point d'éclair: –36 °C (–33 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009039 Numéro CAS: 598-56-1 EINECS: 209-940-8 ADR: 3 II |