Imprimer
4-Chloro-N-méthylaniline 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 29.6 EUR
B23962.03 B23962.06
4-Chloro-N-méthylaniline 95%
4-Chloro-N-méthylaniline
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C
Densité: 1.169
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000614
Numéro CAS: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
ONU: 2810
ADR: 6.1 III