Imprimer
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03 B23910.06
B23910.03EA 53.5 EUR
B23910.03 B23910.06
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure ≥97%
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Purity: 97% CAS No.: 140690-56-8 Molecular Formula: C9H5BrF6 Formula Weight: 307.04 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4511 Boiling Point: 112°/0.2mm Beilstein Reference: 7995492 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010306
Formule: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.637
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010306
Numéro CAS: 140690-56-8
ONU: 3265
ADR: 8 II