Imprimer
3-Bromofuranne 97 Stabilised
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: 0.5 % CaCO3
B23543.06 B23543.03 B23543.14
B23543.06EA 162 EUR
B23543.06 B23543.03 B23543.14
3-Bromofuranne 97 Stabilised
3-Bromofuranne
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 22037-28-1 Molecular Formula: C4H3BrO Formula Weight: 146.98 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 102-104° Beilstein Reference: 105337 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005347
Formule: C₄H₃BrO
MW: 146.97 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C
Densité: 1.635
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005347
Numéro CAS: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
ONU: 1993
ADR: 3 II