2-Amino-6-méthylbenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Methylbenzothiazol-2-ylamine
B23422.14
B23422.22
B23422.14EA
36.2
EUR
B23422.14
B23422.22
2-Amino-6-méthylbenzothiazole 99%
2-Amino-6-méthylbenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 2536-91-6
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00005789
Formule:
C₈H₈N₂S Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa) Point de fusion: 139…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005789 Numéro CAS: 2536-91-6 EINECS: 219-801-3 |