Acide fluorène-9-carboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B23224.06
B23224.14
B23224.22
B23224.06EA
41.3
EUR
B23224.06
B23224.14
B23224.22
Acide fluorène-9-carboxylique ≥97%
Acide fluorène-9-carboxylique
Purity: 97%
CAS No.: 1989-33-9
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Flash Point: 230°(446°F)
Melting Point: 226-232°
Beilstein Reference: 1911728
MDL No.: MFCD00001136
Formule:
C₁₄H₁₀O₂ Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa) Point de fusion: 226…232 °C Densité: 1.333 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 230 °C (446 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001136 Numéro CAS: 1989-33-9 EINECS: 217-866-2 |