2-(Aminométhyl)pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
Purity: 99%
CAS No.: 3731-51-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Amine-like
pH: 11-12
Melting Point: -20°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 108054
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006360
Formule:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 g/mol Point d'ébullition: 202…204 °C Point de fusion: –20 °C Densité: 1.049 Point d'éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006360 Numéro CAS: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 ADR: 8 II |