Imprimer
p-Toluate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
B23111.22 B23111.36
B23111.22EA 40 EUR
B23111.22 B23111.36
p-Toluate de méthyle ≥99%
p-Toluate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 99-75-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 89°(192°F) Odour: Stench Boiling Point: 221-224° Beilstein Reference: 1100609 MDL No.: MFCD00008441
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Point d'ébullition: 221…224 °C
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008441
Numéro CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1