4-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B22745.03
B22745.06
B22745.14
B22745.03EA
46.2
EUR
B22745.03
B22745.06
B22745.14
4-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3300-51-4
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 2640698
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010220
Formule:
C₈H₈F₃N MW: 175.15 g/mol Point d'ébullition: 80…82 °C (15 mmHg) Densité: 1.229 Point d'éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010220 Numéro CAS: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 ADR: 8 III |