p-Méthoxytoluène-α-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
B22542.06
B22542.14
B22542.06EA
61.7
EUR
B22542.06
B22542.14
p-Méthoxytoluène-α-thiol ≥98%
p-Méthoxytoluène-α-thiol
Purity: 98%
CAS No.: 6258-60-2
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀OS MW: 154.23 Point d'ébullition: 90…95 °C (0.5 mmHg) Densité: 1.112 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004871 Numéro CAS: 6258-60-2 EINECS: 228-393-6 |