Imprimer
Tris(triméthyl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22457.06 B22457.03 B22457.14
B22457.06EA 130 EUR
B22457.06 B22457.03 B22457.14
Tris(triméthyl)silane ≥97%
Tris(triméthyl)silane
Purity: 97% CAS No.: 1873-77-4 Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH Formula Weight: 248.67 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 82-84°/12mm Beilstein Reference: 1923953 Merck Reference: 14,9757 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00077893
Formule: C₉H₂₈Si₄
Point d'ébullition: 82…84 °C (12 mmHg)
Densité: 0.806
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077893
Numéro CAS: 1873-77-4
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9757