Imprimer
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
B22301.03 B22301.06
B22301.03EA 62.3 EUR
B22301.03 B22301.06
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure 95%
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
Purity: 95% CAS No.: 146-68-9 Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O Formula Weight: 505.70(anhy) Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 4093224
Formule: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505.7 g/mol
Point de fusion: ∼ 231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011961
Numéro CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2