Imprimer
4-Propoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
B22266.14 B22266.22
B22266.14EA 191 EUR
B22266.14 B22266.22
4-Propoxyphénol ≥98%
4-Propoxyphénol
Purity: 98% CAS No.: 18979-50-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-58° MDL No.: MFCD00002335
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Point d'ébullition: 249
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002335
Numéro CAS: 18979-50-5