Imprimer
α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22193.03 B22193.06
B22193.03EA 35 EUR
B22193.03 B22193.06
α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène ≥98%
α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène
Purity: 98% CAS No.: 369-54-0 Molecular Formula: C8H6F4 Formula Weight: 178.13 Flash Point: 63°(145°F) Boiling Point: 83-84°/30mm MDL No.: MFCD01320708
Formule: C₈H₆F₄
Point d'ébullition: 83…84 °C (30 mmHg)
Densité: 1,312
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320708
Numéro CAS: 369-54-0