4-Amino-2,6-diméthylpyrimidine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B22175.09
B22175.88
B22175.09EA
75.3
EUR
B22175.09
B22175.88
4-Amino-2,6-diméthylpyrimidine 99%
4-Amino-2,6-diméthylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 461-98-3
Molecular Formula: C6H9N3
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 184-186°
Merck Reference: 14,5326
MDL No.: MFCD00006106
Formule:
C₆H₉N₃ Point d'ébullition: 250…254 °C (1013 hPa) Point de fusion: 184…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006106 Numéro CAS: 461-98-3 EINECS: 207-320-1 Merck Index: 14,5326 |