2-Méthyl-1-butanethiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B21949.06
B21949.14
B21949.06EA
57.5
EUR
B21949.06
B21949.14
2-Méthyl-1-butanethiol ≥99%
2-Méthyl-1-butanethiol
Purity: 99%
CAS No.: 1878-18-8
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 116-117°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00004883
Formule:
C₅H₁₂S Point d'ébullition: 116…117 °C Densité: 0,845 Point d'éclair: 19 °C (67 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004883 Numéro CAS: 1878-18-8 EINECS: 217-515-3 ONU: 1993 ADR: 3,II |