4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B21350.03
B21350.06
B21350.03EA
32.3
EUR
B21350.03
B21350.06
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène ≥99%
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 17823-46-0
Molecular Formula: C7BrF7
Formula Weight: 296.98
Boiling Point: 152-153°
MDL No.: MFCD00075240
Formule:
C₇BrF₇ Point d'ébullition: 152…153 °C Densité: 1.929 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075240 Numéro CAS: 17823-46-0 |