Imprimer
L(+)-Ribose ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21117.03 B21117.14
B21117.03EA 98.6 EUR
B21117.03 B21117.14
L(+)-Ribose ≥99%
L(+)-Ribose
Purity: 99% CAS No.: 24259-59-4 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00167010
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167010
Numéro CAS: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4