Imprimer
Di(acétate) de p-phénylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20987.14 B20987.22 B20987.30
B20987.14EA 39.4 EUR
B20987.14 B20987.22 B20987.30
Di(acétate) de p-phénylène ≥98%
Di(acétate) de p-phénylène
Purity: 98% CAS No.: 1205-91-0 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 119-122° Beilstein Reference: 1912233
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011643
Numéro CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9